Learn More
Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin Antibody (CL10697) [PE], R&D Systems™
Code produit 30297386 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30297386 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30297386 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307987PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin Monoclonal antibody specifically detects Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène Serpin A3/alpha 1-Antichymotrypsin
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL10697
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène AACTMGC88254, ACTGIG25, alpha-1-antichymotrypsin, antitrypsin), member 3, Cell growth-inhibiting gene 24/25 protein, growth-inhibiting protein 24, growth-inhibiting protein 25, member 3, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 3, Serpin A3, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P01011, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 12
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus