Description
Serpin B6 Monoclonal specifically detects Serpin B6 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Spécification
| Immunogène | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin B6 (Accession#: AAB30320.1; Asp 2-Pro 376). |
| Identification génétique (Entrez) | 5269 |
| Type de produit | Antibody |
| Gamme de produits | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?