Learn More
Invitrogen™ SERPINA3 Monoclonal Antibody (CL10697)
Beschreibung
Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 60%, Rat - 56%.
SERPINA encodes Alpha 1-ACT. It is an early-stage acute-phase plasma protein and a serpin that preferentially inactivates chymotrypsin, cathepsin G, and chymase. Alpha-1-ACT, a serine protease inhibitor, is tightly associated with amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD) and in normal aged human and monkey brain. Regulation of the serine proteases and serine protease inhibitors plays an important role in neuromuscular differentiation. Prostate specific antigen (PSA), a chymotrypsin-like serine protease, is predominantly complexed to Alpha-1-ACT.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | SERPINA3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL10697 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Expression | SERPINA3 |
| Numéro d’ordre du gène | P01011 |
| Alias de gène | AACT; ACT; alpha-1-antichymotrypsin; Alpha-1-antichymotrypsin His-Pro-less; Cell growth-inhibiting gene 24/25 protein; GIG24; GIG25; Growth inhibiting protein 24; Growth inhibiting protein 25; growth-inhibiting protein 24; growth-inhibiting protein 25; MGC88254; Serine (or cysteine) proteinase inhibitor clade A member 3; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 3; serpin A3; serpin family A member 3; Serpin peptidase inhibitor clade A (alpha 1 antiproteinase antitrypsin) member 3; serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 3; SERPINA3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?