Learn More
Sésamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16574444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16574444 250 mg 250mg
16564444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16574444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464892500
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 607-80-7 | C20H18O6 | 354.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-80-7
Formule moléculaire C20H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 354.36
Clé InChI PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
Nom IUPAC 5-[(1S,3aR,4S,6aR)-4-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-hexahydrofuro[3,4-c]furan-1-yl]-2H-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=CC=C(C=C2O1)[C@H]1OC[C@H]2[C@@H]1CO[C@@H]2C1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesamin
Point de fusion 123.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 354.36