Learn More
Invitrogen™ SF3B3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1Y30)
Code produit 30828180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30828180 50 μL
30827900 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30828180 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565071
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: SMEPNKQKNV SEELDRTP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Cynomolgus monkey - 100%.
This gene encodes subunit 3 of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex transcription coactivator-HAT complex, and the TFTC -containing complex). These complexes may function in chromatin modification, transcription, splicing, and DNA repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SF3B3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1Y30
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression SF3B3
Numéro d’ordre du gène Q15393, Q921M3
Alias de gène 1810061H24Rik; 5730409A01Rik; AA409318; D8Ertd633e; Kiaa0017; mKIAA0017; pre-mRNA splicing factor SF3b, 130 kDa subunit; pre-mRNA-splicing factor SF3b 130 kDa subunit; RSE1; SAP 130; SAP130; SF3b130; SF3B3; Spliceosome-associated protein 130; splicing factor 3b subunit 3; splicing factor 3b, subunit 3; STAF130
Symboles de gène(s) SF3B3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human SF3B3 (aa 1184-1201).
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 101943, 23450, 292019
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG