Learn More
SGE™ BP1 Capillary Columns
Product Code. 15248633
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
1 μm
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15248633
missing translation for 'mfr': SGE™ 054061
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Industry-standard nonpolar phase suitable for all routine analyses
  • 100% dimethylpolysiloxane
  • Extremely low-bleed phase with a high temperature limit of 320/340°C
Spezifikation
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Stationary Phase SGE™ BP1
For Use With (Application) Phenols Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines
Particle Size 0.25 μm
Temperature Range -60°C to +340/360°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 15 m
Polarity Non polar
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt