Learn More
Trajan™ SolGel WAX Columns
Click to view available options
Length (Metric):
30 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Bonded polyethylene glycol
- Very robust high-temperature column
- Less susceptible to damage by oxygen than conventional wax phases
- Polar phase
- Low bleed and inert
Specifica
Specifica
| Max. Temperature | 280°C |
| Functionality/Interaction Type | Hydrogen Bonding or Dipole interactions |
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Polyethylene Glycol |
| USP Type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| For Use With (Application) | Essential Oils Analysis, Amines Aliphatic, Amines Aromatic, Alcoholic Beverages Analysis, Essential Oils, Food - FAME, Phenols, Sugars-alditol Acetates |
| Temperature Range | 30°C to 260/280°C |
| Film Thickness | 0.25 μm |
| Length (Metric) | 30 m |
| Packing Material | SolGel-Wax |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto