Learn More
Sheep Anti-Horse IgA H&L, Abcam
Code produit 32120721 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32120721 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32120721 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1128811mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Horse IgA H&L
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène Horse IgA
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Horse IgA
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Not Available
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Primary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Molécule cible Horse IgA