Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert Shimadzu à débit divisé/non divisé avec col de cygne moyen
Code produit 12994011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Doublure d’entrée GC, doublure split/splitless avec col d’oie central
Insert d’injection GC
Quantité:
1 de chaque
25/boîte
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
12994011 Insert d’injection GC 1 de chaque 1 pièce
12904021 Insert d’injection GC 25/boîte 25 pièces
12994001 Doublure d’entrée GC, doublure split/splitless avec col d’oie central 5/boîte 5 pièces
12984011 Insert d’injection GC 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12994011 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09208501
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Shimazdu
Spécification
Type de produit Insert d’injection GC
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 95 mm
Diamètre (métrique) interne 3,4 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm