Learn More
SHOWA Gants tricotés résistants aux coupures 8110
Description
- Ces gants sont conçus pour épouser naturellement la forme de la main, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Elles offrent une dextérité et une respirabilité optimales, gardant les mains fraîches et confortables même lors d'une activité physique intense.
- Ces gants sont idéaux pour les secteurs d'activité qui exigent une protection fiable contre les coupures, comme la construction et la fabrication.
- Avec une durabilité exceptionnelle, une protection supérieure et un confort inégalé, le SHOWA Les gants 8110 sont le choix idéal pour les besoins de protection des mains.
Spécification
Spécification
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Gris |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre de verre, Polyéthylène |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | Standard |
| Norme EN388 | EN388:2X43E |
| Sexe | Unisexe |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?