Learn More
BRAND™ Burette SilberBrand™ avec robinet d’arrêt latéral
Code produit 15211329 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté (3.3)
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15211329 Verre borosilicaté (3.3) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15211329 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 13568
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Burette de classe B en verre Boro 3.3 avec robinet d’arrêt latéral
  • Verre Boro 3.3
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach noire
  • Vanne aiguille et clé en verre interchangeables
  • Longueur d’environ 800 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Volume de 50 ml avec des subdivisions de 0,1 ml
    Matériau Verre borosilicaté (3.3)
    Nb par paquet 2