Learn More
Nitrure de silicium(IV), 99,3 % (base de métaux), généralement 90 % bêta-phase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323958 250 g 250g
11313958 10 g 10g
11303958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11323958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040379.30
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Silicon(IV) nitride is used in automobile industry as a material for engine parts such as diesel engines and glowplugs. It is used for rocker arm pads for lower wear in spark-ignition engines. Ceramics made from this show good shock resistance. Similarly bearings made from this find application in the main engines of NASA’s space shuttle. It acts as an insulator and in the manufacture of integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12033-89-5
Formule moléculaire N4Si3
Poids moléculaire (g/mol) 140.28
Numéro MDL MFCD00011230
Clé InChI HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
CID PubChem 3084099
Nom IUPAC Nitrure de silicium
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) nitride
Point de fusion 1900°C (sublimation)
Note relative au nom Typically 90% beta-phase
Couleur Gris à noir
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.2 g/mL
Formule linéaire Si3N4
Merck Index 14,8497
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 140.28
Pourcentage de pureté 99.3%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche