Learn More
Nitrure de silicium(IV), amorphe, nanopoudre, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497015 25 g 25g
15432417 5 g 5g
15407025 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045611.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12033-89-5
Formule moléculaire N4Si3
Poids moléculaire (g/mol) 140.28
Numéro MDL MFCD00011230
Clé InChI HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
CID PubChem 3084099
Nom IUPAC Nitrure de silicium
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon (IV) nitride
Point de fusion 1900°C (sublimation)
Note relative au nom Amorphous
Couleur Gris
Forme physique Nanopoudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Densité 3.2 g/mL
Merck Index 14,8497
Poids de la formule 140.28
Pourcentage de pureté ≥98.5%