Learn More
Nitrure de silicium(IV), qualité électronique, 99,85 % (à base de métaux), + 90 % en phase alpha, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458640 10 g 10g
11448640 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11458640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 049113.09
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Silicon nitride bearings are both full ceramic bearings and ceramic hybrid bearings with balls in ceramics and races in steel. Silicon nitride ceramics have good shock resistance compared to other ceramics. Silicon nitride is used for rocker arm pads for lower wear, turbocharger for lower inertia and less engine lag, and in exhaust gas control valves for increased acceleration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12033-89-5
Formule moléculaire N4Si3
Poids moléculaire (g/mol) 140.28
Numéro MDL MFCD00011230
Clé InChI HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
CID PubChem 3084099
Nom IUPAC Nitrure de silicium
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon (IV) nitride
Point de fusion 1900°C (sublimation)
Note relative au nom ≥90% alpha-phase
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.2 g/mL
Formule linéaire Si3N4
Merck Index 14,8497
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 140.28
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Électronique