Learn More
Sartorius™ Joint torique en silicone
Code produit 15992610 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
25 x 3mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15992610 25 x 3mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15992610 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 6980117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    8.23€ / Pack of 1
    Save 0.77€
    8% Off
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
À utiliser avec (application) Pour support de filtre à vide en verre 25 mm
Quantité 1Each
Type de produit Joint torique
Matériau Silicone
Dimensions 25 x 3mm