missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone

Utilisation compatible avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, de qualité alimentaire certifiée et adaptée à un usage général en laboratoire.

Marque:  Deutsch Neumann™ 3101521

Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10005050

  • 12.05€ / 1m


En stock 19
Ajouter au panier

Description

Description

  • Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes durées jusqu’à +260°C)
  • Répond aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR § 177.2600, Ph. Eur - Pharmacopée européenne
  • Test pour la biocompatibilité conformément à la norme ISO 10993-1
  • Duromètre 60 Shore A
Spécification

Spécification

BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
15 mm
21 mm
3 mm
Transparent
Silicone
20 m
Vidéos
Documents