Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Column Connector Kit
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 073205
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15268913
  • 104.00€ / 1 pièce
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Spécification
Spécification
0.32 mm I.D. column
SilTite Kit 0.32mm ID Column for Shimadzu
10 ferrules, 2 nuts