Description
- masques respiratoires classiques blancs à pliage plat
- Convient à toutes les formes de visage
- Boucles de bandeau et lèvres d'étanchéité intégrées dans toutes les classes de protection
- Confortable à porter pendant une longue période sans devenir gênant.
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | N - No resistente al aceite |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Usage limité |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polypropylène, polyester |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Dimensions | S |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Non |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?