Learn More
SLC6A19 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18613116 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613116 25 μL 25µL
18674815 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613116 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP24878425ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC6A19 Polyclonal specifically detects SLC6A19 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SLC6A19
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gène B0AT1, FLJ20680, FLJ34635, HND, sodium-dependent amino acid transporter system B0, sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT1, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 19, solute carrier family 6 (neutral amino acid transporter), member 19, Solute carrier family 6 member 19, System B(0) neutral amino acid transporter AT1, system B0 neutral amino acid transporter
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MVRLVLPNPGLDARIPSLAELETIEQEEASSRPKWDNK
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 340024
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus