Learn More
Carbonate d’argent sur Celite, ≈0,7 mmole de réactif Ag2CO3/g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mmol
75 mmol
Conditionnement:
15µmol
75µmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323427 15 mmol 15µmol
11313427 75 mmol 75µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11323427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018202.W5
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Agent oxydant pour les alcools, les diols/triols, les hydroquinones et les amines
Silver carbonate is used in production of silver powder. It is used in microelectronics. Silver carbonate is used as a reagent in organic synthesis. It is employed in Fetizon oxidation, silver carbonate on celite acts as an oxidizing agent to form lactones from diols. It is also used in used in Koenigs-Knorr glycosylation. It is also employed to convert alkyl bromides into alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-16-7
Formule moléculaire CH2Ag2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.76
Numéro MDL MFCD00003403
Clé InChI WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
CID PubChem 25203940
Nom IUPAC Acide carbonique ; argent
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver carbonate on Celite
Note relative au nom ∼0.7 mmole Ag2CO3/g reagent
Forme physique Poudre
Quantité 15 mmol
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.03mg/ml at 20°C),dilute HNO3,ammonia and ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol.