Learn More
Chlorure d’argent, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351249 500 g 500g
11331249 25 g 25g
11341249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11351249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011421.36
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisé dans l’argenture.En raison de sa caractéristique de réduction réversible du métal argenté, il est utilisé dans les verres photochromiques.Utilisé comme cathode dans les batteries activées par l’eau de mer.En électrochimie, l’électrode de chlorure d’argent est utilisée pour les mesures potentiométriques.
Employé dans le domaine de l’argenture. En raison de sa caractéristique de réduction réversible du métal argenté, il est utilisé dans les verres photochromiques. Utilisé comme cathode dans les batteries activées par l’eau de mer. En électrochimie, l’électrode de chlorure d’argent est utilisée pour les mesures potentiométriques. Il agit comme antidote en cas d’empoisonnement au mercure et élimine le mercure de l’organisme. Il est utilisé dans l’industrie du verre. Il est utile dans la production de bandages, de produits de cicatrisation des plaies et de produits déodorants corporels, ainsi que pour la conservation à long terme de l’eau potable dans les réservoirs d’eau ; sa composition pharmaceutique est utilisée en tant qu’agent antibactérien.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C
Nom chimique ou matériau Silver chloride
Point de fusion 455°C
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 2.071
Sensibilité Light sensitive
Aspect White Powder/crystalline/beads
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Densité 5.56
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Poids de la formule 143.32
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride