Learn More
Chlorure d’argent, 99+ %, extra pur, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 211270010
Informations supplémentaires : CAS : 7783-90-6 Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. 1kg
Emballage Flacon en verre
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15109243
  • 1682.50€ / 1kg
Date dexpédition estimée
du fournisseur 15-06-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
7783-90-6
AgCl
143.32
Spécification
Silver chloride
99+%
AgCl
15,8648
143.32
Poudre
Extra pur
10ppm max.
Flacon en verre
1550.0°C
455.0°C
7783-90-6
AgCl
05,580; 10,347
Solubility in water: 1.93mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
143.32
99+%
10ppm max.
20ppm max.
Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Sans désignation
1kg