Learn More
Gaze d’argent, maille tissée de 20 à partir de 0,356 mm (0,014 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450760 300 x 300 mm 1 pièce
11430760 75 x 75 mm 1 pièce
11440760 150 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11450760 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044449.HB
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Filtration, électrodes, contacts
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes and contacts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver gauze
Note relative au nom 20 mesh woven from 0.356mm (0.014 in.) dia. wire
Quantité 300 x 300 mm
Dimensions de la maille 20 Mesh
Odeur Characteristic
Forme Toile métallique
Informations sur la solubilité Insoluble in water.