Learn More
Iodure d’argent, Premion™, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386468 5 g 5g
11306478 25 g 25g
11396468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11386468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012111.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.773 g/mol
Silver iodide is used in photographic film. Used in medical devices as a sustained release antibacterial. It also used in as an antiseptic and in cloud seeding. It is used in proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Photographic developers, generating SO{2}, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-96-2
Formule moléculaire AgI
Poids moléculaire (g/mol) 234.773
Numéro MDL MFCD00003412
Clé InChI MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
CID PubChem 24563
Nom IUPAC iodure d’argent
SMILES [Ag]I
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver iodide
Point de fusion 558°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 5.67 g/mL
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,8516
Informations sur la solubilité Soluble in alkali cyanides and iodides. Insoluble in water,acids and ammonium carbonate.
Poids de la formule 234.77
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion