Learn More
Nitrate d’argent, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470990 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11470990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13854.36
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le nitrate d’argent est utilisé dans l’argenture, la photographie, la fabrication d’autres composés argentés, les miroirs, la porcelaine à colorier et la coloration en histologie. S’utilise comme coloration dans la microscopie électronique à balayage et comme ingrédient clé dans plusieurs compositions pharmaceutiques antiseptiques et antibactériennes à base d’argent. Le nitrate d’argent(I) peut être utilisé pour séparer les mélanges d’alcènes par absorption sélective et pour les réactions de déprotection et d’oxydation dans la synthèse organique. Il est largement utilisé comme réactif analytique en raison de sa réaction immédiate avec des ions halogénures formant un précipité insoluble d’halogénures d’argent(I).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 444°C
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Point de fusion 212°C
CAS 7761-88-8
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Cuve en verre
Sensibilité Light Sensitive
Aspect White
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la décomposition >444°C
Densité 4.352
Formule moléculaire AgNO3
Numéro MDL MFCD00003414
Numéro UN UN1493
Merck Index 14,8518
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
Informations sur la solubilité Freely soluble aq. soln., alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Poids de la formule 169.87
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche