Learn More
Sulfate d’argent, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit 11336478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336478 25 g 25g
11326478 5 g 5g
11316478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11336478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012112.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Silver(I) sulfate is employed in silver plating, and in electrolysis. It is a useful non-staining substitute to silver nitrate. Silver sulfate/iodine is an excellent iodination reagent for alkyl, alkoxybenzenes, aromatic amines and uridines. It is used in batteries; its pharmaceutical composition is used as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
Numéro MDL MFCD00003407
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
CID PubChem 159865
Nom IUPAC sulfate de diargent
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1085°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Silver sulfate
Point de fusion 657°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (metals basis)
Densité 5.45
Informations sur la solubilité Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in nitric acid,ammonia and conc. sulfuric acid.
Poids de la formule 311.8