Learn More
Solution de sulfate d’argent, 1 % (p/v) (d=1,84) dans l’acide sulfurique, pour la DCO, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Poids de la formule | 311.79g/mol |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| pH | 1 |
| Quantité | 2.5 L |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Silver (I) sulfate solution 1% w/v in sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, disilver(1+) salt
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?