Learn More
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody - (isolate F236), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00€ - 398.00€
Tekniske data
Antigen Simian Immunodeficiency Virus gp120
Dilution Western Blot 1:2000-1:20000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
30281585
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-43772-20ul
20 μL
201.00€
20µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30281584
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-43772-100ul
100 μL
398.00€
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
Simian Immunodeficiency Virus gp120
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Virus
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:2000-1:20000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 μm filtered solution in PBS
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.