Learn More
STEMCELL Technologies Sinefungin
Description
- Sinefungin is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor (IC50 = 0.1 - 20 μM; Copeland et al.) and an analog of the methyl donor S-adenosyl-L-methionine (SAM; Nolan; Horiuchi et al.)
- Antiparasitic activity against malarial, trypanosomal, and leishmanial species (Nolan; Trager et al.; Dube et al.)
- Inhibits Newcastle disease and vaccinia virus multiplication (Pugh et al.)
- Inhibits pneumococcal biofilm growth in vitro and colonization in an in vivo rat model (Yadav et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 58944-73-3 |
| Synonyme | A 9145; Antibiotic 32232RP; Antibiotic A 9145; RP 32232 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C15H23N7O5 |
| Pureté | ≥95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?