Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen non stériles, en nitrile, pour une protection optimale, non poudrés, jetables
Résistent à une large gamme de produits chimiques et aux perforations.  Les gants en nitrile Fisherbrand™, non stériles, non poudrés et jetables, offrent une protection optimale et sont exempts de latex.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10000822
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • 100 % nitrile - résistent à une large gamme de produits chimiques et trois fois plus résistants aux perforations que le latex
  • Conception ergonomique avec bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Sans latex ni protéine et non poudrés pour éliminer le risque d’allergies de type I
  • Épaisseur de 0.10 mm
  • Accélérateurs résiduels indétectables
  • Dépassent les exigences de la norme EN 374, EPI catégorie III
  • Conformes à la norme EN 455 parties 1 et 2
Spécification
Spécification
Conforme à la norme EN 455 parties 1 et 2
Extrémité des doigts texturée
Nitrile
M
0.10 mm
Non poudrés
Non stérile
Oui
Oui
Perforation, large éventail de produits chimiques
50/boîte
Gants d’examen
Violet
300 mm
Vidéos
Documentation