Learn More
Invitrogen™ SIRT6 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1Y43)
Code produit 30829898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30829898 100 μL
30827421 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30829898 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA563574
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
SIRT6 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Sirtuins regulate epigenetic gene silencing. SIRT6 (Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6), a mouse Sir2 homolog, is a chromatin-associated nuclear ADP-ribosyltransferase protein. It appears to be involved in DNA repair and may also play a role in human aging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SIRT6
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1Y43
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression SIRT6
Numéro d’ordre du gène P59941, Q8N6T7
Alias de gène 2810449N18Rik; AI043036; NAD-dependent deacetylase sirtuin-6; NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6; Regulatory protein SIR2 homolog 6; SIR2; SIR2 like 6; Sir2l6; SIR2-like protein 6; sir2-related protein type 6; Sirt6; sirtuin 6; sirtuin type 6
Symboles de gène(s) SIRT6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human SIRT6.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 299638, 50721, 51548
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG