Learn More
STEMCELL Technologies Sirtinol
Code produit 17120282
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17120282 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17120282 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 73824
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Epigenetic modifier; Inhibitor of Sir2p, SIRT1, and SIRT2
  • Sirtinol is a cell-permeable inhibitor of sirtuin NAD+-dependent histone deacetylases (HDACs), including yeast Sir2p (IC50 = 68 μM; Grozinger et al.), human SIRT1 (IC50 = 131 μM; Schuetz et al.), and SIRT2 (IC50 = 38 μM; Grozinger et al.) It does not inhibit human HDAC1 activity (Grozinger et al.) Sirtinol also activates the auxin signaling pathway in Arabidopsis (Dai et al.)
  • Suppresses inflammatory signaling in human dermal microvascular endothelial cells (Orecchia et al.)
  • Enhances apoptosis and cell death in leukemic cells, but not in healthy leukocytes and hematopoietic progenitors (Cea et al.)
  • Induces senescence-like growth arrest in human cancer cell lines MCF-7 and H1299 (Ota et al.; Wang et al.)
Spécification
CAS 410536-97-9
Synonyme Sir Two Inhibitor Naphthol
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C26H22N2O2
Pureté ≥98%