Learn More
SLC35A5 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18614317 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614317 25 μL 25µL
18226684 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614317 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25824025ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Save 65.44€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC35A5 Polyclonal specifically detects SLC35A5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SLC35A5
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène DKFZp434E102, FLJ11130, FLJ20730, FLJ25973, probable UDP-sugar transporter protein SLC35A5, Solute carrier family 35 member A5, solute carrier family 35, member A5
Symboles de gène(s) SLC35A5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KPQVPEYAPRQERIRDLSGNLWERSSGDGEELERLTKPKSDESDEDTF
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55032
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus