Learn More
Kartell™ Slide Round Stirring Bar
Product Code. 10152231
Click to view available options
Length (Metric):
20, 57 mm
24, 76 mm
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 10152231
Brand: Kartell™ 0078700
Only null left
Add to basket
Add to basket
The pivot ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning
  • Angled surfaces can provide lots of turbulence even at slow speeds
  •  For containers with irregular bottom - designed to maintain the optimum position in vessels with curved or uneven bottoms
  • The ring helps to reduce vibrations and wear, and reduce the effects of friction from contact with the vessel
  • Suitable for foodstuff
  • Specifications
    Coating PTFE
    Diameter (Metric) 6,19 mm
    Length (Metric) 24, 76 mm
    Material Magnet, PTFE
    Quantity 10
    Product Content Correction
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt