Description
SMC3 Polyclonal specifically detects SMC3 in C. elegans, Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Antigène | SMC3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Bamacan, BAMSMC protein 3, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, BMH, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan), Chromosome-associated polypeptide, CSPG6structural maintenance of chromosomes protein 3, hCAP, HCAPbamacan, SMC-3, SMC3L1CDLS3, structural maintenance of chromosomes 3 |
| Espèces cibles | C. elegans, Human, Mouse |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?