Learn More
SMCX Antibody [DyLight 680], R&D Systems™
Code produit 30498797 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498797 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498797 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335594FR
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SMCX Polyclonal antibody specifically detects SMCX in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SMCX
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DXS1272EMRXJ, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone demethylase JARID1C, JARID1Clysine-specific demethylase 5C, jumonji, AT rich interactive domain 1C, Jumonji, AT rich interactive domain 1C (RBP2-like), Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, lysine (K)-specific demethylase 5C, MRXSJ, Protein SmcX, Protein Xe169, Smcx homolog, X chromosome, SMCXselected cDNA on X, Smcy homolog, X-linked, Smcy homolog, X-linked (mouse), XE169JmjC domain-containing protein SMCX
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1400 to the C-terminus of human SMCX (XP_011529128.1).,, Sequence:, ERHGSRARGRALERRRRRKVDRGGEGDDPAREELEPKRVRSSGPEAEEVQEEEELEEETGGEGPPAPIPTTGSPSTQENQNGLEPAEGTTSGPSAPFSTLTPRLHLPCPQQPPQQQL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8242
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus