Learn More
Lonza™ Smooth Muscle Growth Medium-2 BulletKit™
Codice prodotto. 11625450
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Kit
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11625450
missing translation for 'mfr': Lonza™ CC3182
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Developed and optimized for the maintenance and expansion of human smooth muscle cells. Lonza™ Smooth Muscle Growth Medium-2 BulletKit™ packs together the basal medium plus growth factors, cytokines and supplements for cultivation of primary derived cells.
SmGM™-2 BulletKit™ is a complete kit optimized for the cultivation of primary derived cells from human smooth muscle cell systems, including prostate, umbilical, uterine, aortic/coronary, arterial, intestinal and bronchial/pulmonary cells. The kit contains 5% Fetal Bovine Serum.
Order Info
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cell Type Smooth Muscle Cells
Product Type Growth Medium
For Use With (Application) Maintenance and expansion of human smooth muscle cells
Quantity 1 Kit
Content And Storage 500mL bottle of Smooth Muscle Cell Basal Medium
Growth supplements:
  • hEGF, 0.5mL
  • Insulin, 0.5mL
  • hFGF-B, 1mL
  • FBS, 25mL
  • GA-1000, 0.5mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SmGM-2 Bullet Kit
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin sensitiser Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Gentamicin, sulfate(salt)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato