Learn More
Snail, p Ser246 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18608566 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608566 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608566 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254776B
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Snail Polyclonal specifically detects Snail in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Snail
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène dJ710H13.1, Protein sna, Protein snail homolog 1, SLUGH2, SNA, SNAH, SNAI1, SNAIL, snail 1 homolog, snail 1 zinc finger protein, snail family zinc finger 1, snail homolog 1, SNAIL1, zinc finger protein SNAI1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SNAI1 (phospho Ser246) antibody was raised against a peptide sequence around phosphorylation site of Serine 246 (T-F-S (p)-R-M) derived from Human SNAI1.
Méthode de purification Epitope affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Developmental Biology, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6615
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus