Learn More
Invitrogen™ SNX1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2P52)
Description
Immunogen sequence: SKENGIHEEQ DQEP.
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This endosomal protein regulates the cell-surface expression of epidermal growth factor receptor. This protein also has a role in sorting protease-activated receptor-1 from early endosomes to lysosomes. This protein may form oligomeric complexes with family members. This gene results in three transcript variants encoding distinct isoforms.
Spécification
Spécification
| Antigène | SNX1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_2P52 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | SNX1 |
| Numéro d’ordre du gène | Q13596 |
| Alias de gène | HsT17379; MGC8664; Snx1; SNX1A; sorting nexin 1; sorting nexin 1A; sorting nexin-1; VPS5 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?