Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PUS1 GST (N-Term) Protein
Code produit 18606290 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606290 25 μg 25µg
18691291 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606290 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00080324P0125UG
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 80324
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 69.63 kDa
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène EC 5.4.99.12, MGC11268, mitochondrial tRNA pseudouridine synthase A, MLASA1, pseudouridylate synthase 1, tRNA pseudouridine synthase A, mitochondrial, tRNA pseudouridylate synthase I, tRNA uridine isomerase I, tRNA-uridine isomerase I
Symbole de gène(s) PUS1
Catégorie de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine PUS1