Learn More
Hydrogénophosphate d’ammonium et de sodium tétrahydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343888 2.5 kg 2.50kg
11323888 100 g 100g
11333888 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11343888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040320.A4
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7783-13-3 ∣ H13NNaO8P ∣ 209.067 g/mol
Used in the laboratory as an essential ingredient of the microcosmic salt bead test for identification of metallic radicals. Also used as intermediates. Finds application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-13-3
Formule moléculaire H13NNaO8P
Poids moléculaire (g/mol) 209.067
Numéro MDL MFCD00066970
Clé InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
CID PubChem 56924540
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Point de fusion 79°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Odeur Odorless
Aspect White crystals
Densité 1.544 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol
Poids de la formule 209.07 (137.02 Anhydrous)
Qualité Réactif