Learn More
Chlorate de sodium, qualité ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468600 2 kg 2kg
11448600 100 g 100g
11458600 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11468600 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044408.A3
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Taux maximal d’impuretés : Matières insolubles 0,005 %, BrO3 0,015 %, Cl 0,005 %, SO4 0,001 %, métaux lourds (comme le Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,002 %, K 0,01 %
Sodium chlorate is used to prepare chlorine dioxide in the pulp and paper industry. It is utilized for bleaching the wood pulp in order to make environmentally friendly and quality white paper products. It is also used to produce other perchlorate compounds in the industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-09-9
Formule moléculaire ClNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 106.44
Numéro MDL MFCD00003479
Clé InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CID PubChem 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chlorate
Point de fusion 248°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Incolore
Forme physique Cristalline
Quantité 2 kg
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Densité 2.5
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
Nom IUPAC chlorate de sodium
Poids de la formule 106.45
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS