Spécification
| Point de fusion | 248°C |
| CAS | 7775-09-9 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | ClNaO3 |
| Numéro MDL | 3479 |
| Synonyme | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| Clé InChI | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[O-][Cl](=O)=O |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Sodium chlorate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?