Description
- Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
- Variation possible de la couleur et de la forme physique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Chlorite |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NaClO2 |
| Poids de la formule | 90.44g/mol |
| Qualité | Technique |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 80% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?