Learn More
PLEKHO2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18606467 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606467 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606467 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306325APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLEKHO2 Polyclonal specifically detects PLEKHO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PLEKHO2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène DKFZp761K2312, FLJ38884, PH domain-containing family O member 2, PH domain-containing family Q member 1, PH domain-containing protein, pleckstrin homology domain containing, family O member 2, pleckstrin homology domain containing, family Q member 1, pleckstrin homology domain-containing family O member 2, Pleckstrin homology domain-containing family Q member 1, PLEKHQ1, PP1628, pp9099
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PLEKHO2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80301
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus