Code produit 15691750
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15691750
500 g
Flacon poly
500g
15671750
100 g
Flacon poly
100g
15681750
2.5 kg
Flacon poly
2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15691750
Fournisseur
Honeywell-Fluka
Code fournisseur
205222500G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Réactif ACS, ≥ 95,0%
Leader du secteur depuis plus de 65 ans Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Identifiants chimiques
CAS
143-33-9
Formule moléculaire
CNNa
Poids moléculaire (g/mol)
49.01
Numéro MDL
MFCD00003523
Clé InChI
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
CID PubChem
8929
Nom IUPAC
sodium iminomethanide
SMILES
[Na+].[C-]#N
Spécification
Point d’ébullition
1407 °C
Nom chimique ou matériau
Sodium Cyanide
Point de fusion
563 °C
Couleur
Incolore
pH
11 à 12 (49 g/L à 25 °C)
Quantité
500 g
Formule linéaire
NaCN
Numéro UN
UN1689
Beilstein
3587243
Informations sur la solubilité
Soluble dans l’eau
Poids de la formule
49,01g/mol
Pourcentage de pureté
≥95.0%
Qualité
Réactif ACS
Conditionnement
Flacon poly
Aspect
Crystals
Tension de vapeur
1 mmHg (817 °C)
Densité
1,6g/cm³ ; Densité de vapeur : 1,7 (vs air)
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?