Learn More
Sodium DL-Lactate (60 % en mousse/vers), H2O TRC
Code produit 30138343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138343 10 g 10g
30132824 5 g 5g
17927724 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138343 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS64400310G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-17-3
Formule moléculaire C3 H5 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Synonyme Sodium lactate, sodium 2-hydroxypropanoate, LAC
Nom IUPAC Sodium;2-hydroxypropanoate
SMILES [Na+].CC(O)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Poids de la formule 112.0136
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lactate 60 %