Learn More
Hexachloroosmate(IV) de sodium dihydraté, Os 38,7 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386558 0.25 g 0.25g
11396558 1 g 1g
11376558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11386558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012176.01
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1307-81-9 ∣ Cl6Na2Os ∣ 448.91 g/mol
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate is used as an intermediate and catalyst in organic synthesis. It is also used to prepare dihydrogen complexes of osmium(II) containing meso-tetraphos-1 ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1307-81-9
Formule moléculaire Cl6Na2Os
Poids moléculaire (g/mol) 448.91
Numéro MDL MFCD00014234
Clé InChI PVTVRPSPEDISMV-UHFFFAOYSA-H
CID PubChem 44151190
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate
Couleur Marron à rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 0.25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Formule linéaire Na2OsCl6·2H2O
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC Héxachloroosmiumdiuide de disodium
Poids de la formule 484.93 (448.90 Anhydrous)
Qualité Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) OS 38,7 % min