Learn More
R&D Systems™ Imiquimod, TLR7 Ligand
Code produit 18606528 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606528 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606528 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP2262281mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.04€
    186.90€ / 1mg
    Save 41.14€
    18% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
Imiquimod, TLR7 ligand is an imidazoquinoline amine analog to guanosine. As a synthetic molecule of the Imidazoquinoline family, it has potent immunostimulatory activity. Imiquimod has been shown to activate only TLR7, this activation is MyD88 dependant and leads to the induction of the transcription factor NF-kB.
  • Species: Human, Mouse
  • Specificity: Imiquimod is human/mouse TLR7 agonist
  • Stimulation of TLR7 can be achieved with 5-10μg/mL
Recommended Storage
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
À utiliser avec (application) For activation of TLR7
Gamme de produits Novus
Type de produit Imiquimod, TLR7 Ligand
Quantité 1 mg