Learn More
N-Cadherin Antibody (CDH2/8815R) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18613665 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613665 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613665 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP323992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.42€
    565.95€ / 100µg
    Save 79.47€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
N-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects N-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène N-Cadherin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CDH2/8815R
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Formule 10 mM PBS
Alias de gène ACOGS, ARVD14, cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal), cadherin-2, calcium-dependent adhesion protein, neuronal, CD325, CD325 antigen, CDH2, CDHN, CDw325, NCAD, N-cadherin, N-cadherin 1, Neural cadherin, neural-cadherin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa605-905) of human N-Cadherin protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1000
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus